Merck
BL3H98EDBF45
BLD Pharmatech
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Sinonimo/i:
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H18N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-2-10-5-3-8(7-9)4-6-10/h8H,2-7,9H2,1H3
Inchi Key
ZLODGCYXZYPQKQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1-Ethylpiperidin-4-yl)methanamine
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)