Merck
BL3H9BC2E441
BLD Pharmatech
1-Bromo-4-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene
Sinonimo/i:
4-bromo-3-methyl-2-nitrophenyl methyl ether
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O3N1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.06
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-5-6(9)3-4-7(13-2)8(5)10(11)12/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
RZOPBDDNOSELGK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)