Vai a
NMIM296
dl-Norephedrine (Phenylpropanolamine) hydrochloride
NMI Australia
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
205-826-7
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
agency
NMI Australia certified reference material
manufacturer/tradename
NMI Australia
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)