Merck
COMH04237899
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.2
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
methyl 4-(2-amino-2-oxoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-14-10(13)7-2-4-8(5-3-7)15-6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,12)
InChI
FZENXSZLGHYDJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-2036
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica