Vai a
ENA413166344
Enamine
(3-aminopropyl)(2-methoxyethyl)amine
Sinonimo/i:
N~1~-(2-methoxyethyl)-1,3-propanediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 232.20
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 312.80
500 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 548.10
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 698.90
2.5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 1324.20
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 1939.10
10 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 2854.30
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H16O1N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.21
MDL number:
SKU del venditore: EN300-141355-100MG
CHF 232.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H16N2O/c1-9-6-5-8-4-2-3-7/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
LCVKUHWARTYVOZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95
Storage temp.
RT
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)