Merck
ENAH90822AB1
Enamine
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.78
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H5ClO4S3/c1-13-8(10)6-2-4-5(14-6)3-7(15-4)16(9,11)12/h2-3H,1H3
InChI
OJXQLPORXIFZMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588214
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica