Merck
ENAH97A16F60
Enamine
{4-fluoro-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl}methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.13
Numero MDL:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Iupac Name
(4-fluoro-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H9FO2/c7-5-1-6(2-5,3-8)9-4-5/h8H,1-4H2
InChI
JEYRAORIAKZMTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666290
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666290
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica