Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... RPS6KA1(6195)
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Active, N-terminal His6 tagged recombinant full-length human RSK1, for use in Kinase Assays. | description The Inhibitor Cocktail controls the biological activity of kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications. |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| Gene Information human ... RPS6KA1(6195) | Gene Information human ... RPS6KA1(6195) | Gene Information human ... RPS6KA1(6195) | Gene Information - |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| UniProt accession no. Q15418, O75582, Q9UK32, O75676, Q9UBS0, P51812, Q15349, P23443, Q96S38 | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
vPvM
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?