Vai a
73083BC
GDS Gel Cooling Block
BioControl, For use with GDS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103037
NACRES:
NC.81
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73083
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
room temp
Application
PCR
Other Notes
One box of 2 cooling blocks
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
73093BC79174BC73043BC
description
BioControl, For use with GDS
description
BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
description
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®
description
BioControl, For use with GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene®
compatibility
BioControl GDS
compatibility
for use with GDS Rotor-Gene
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
room temperature
storage condition
room temperature
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73083
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79174
manufacturer/tradename
BioControl Systems 73043
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)