Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?