Vai a
IPFL07810
Immobilon®-FL PVDF Membrane
1 roll, 7 x 8.4cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Sinonimo/i:
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Detection method:
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
Pore size:
0.45 μm pore size
Compatibility:
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Membrana di trasferimento Immobilon®-FL in PVDF, 0.45 μm pore size, 7 X 8.4 cm sheets
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
dot blot: suitable, electrophoresis transfer: suitable, western blot: suitable
filter L × W
7 cm × 8.4 cm
pore size
0.45 μm pore size
capacity
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin), 205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA), 300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
shipped in
ambient
General description
La membrana di trasferimento Immobilon®-FL è una membrana microporosa di fluoruro di polivinilidene (PVDF) progettata per legare le proteine trasferite da una varietà di matrici di gel. La membrana di trasferimento Immobilon®-FL ha pori di dimensione nominale pari a 0,45 μm, ed è consigliata per il blotting di proteine con pesi molecolari superiori ai 20 kDa. La membrana è caratterizzata da un′autofluorescenza molto bassa in un ampio spettro di lunghezze d′onda di eccitazione/emissione. Tale proprietà la rende ideale per applicazioni di blotting che comportino una immunorivelazione basata sulla fluorescenza.
Codice filtro: IPFL
Application
La membrana di trasferimento Immobilon®-FL viene usata nei protocolli di western blotting.
Features and Benefits
Membrana di trasferimento Immobilon®-FL
  • Ottimizzata per i metodi di immunorivelazione in fluorescenza
  • La fluorescenza di fondo estremamente ridotta migliora la sensibilità con tutti i protocolli di immunorivelazione in fluorescenza
  • Compatibile con tutte le comuni sonde fluorescenti, qualunque siano le lunghezze d'onda di eccitazione e di emissione
  • Per rivelazioni standard in chemiluminescenza o rivelazione cromogena
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
IPFL00010IPFL20200IPFL10100
description
0.45 μm pore size, 7 X 8.4 cm sheets
description
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
description
10 sheets, 20 cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
description
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
material
plain filter, PVDF membrane, white filter
material
plain filter, PVDF membrane, white filter
material
white filter, PVDF membrane, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
detection method
fluorometric, chemiluminescent, colorimetric
detection method
colorimetric, fluorometric, chemiluminescent
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
detection method
chemiluminescent, colorimetric, fluorometric
compatibility
for use with CPTS, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Amido black, for use with Ponceau-S red
compatibility
for use with Amido black, for use with CPTS, for use with Ponceau-S red, for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby, for use with All fluorescence dyes, for use with Coomassie brilliant blue
compatibility
for use with Ponceau-S red, for use with Coomassie brilliant blue, for use with CPTS, for use with Amido black
compatibility
for use with Amido black, for use with Coomassie brilliant blue, for use with Ponceau-S red, for use with CPTS
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
Immobilon®
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Could you confirm if the IPFL07810 Immobilon membrane is compatible with a specific imaging system? I need to verify if this product will work for my requirements.
    1 answer
    1. Yes, low-fluorescent PVDF membrane is required in Licor IR Imaging Systems. The Immobilon-FL PVDF Membrane is suitable for this purpose. Immobilon-FL Membrane is the first transfer membrane optimized for fluorescence applications, with extremely low background that improves the sensitivity of all fluorescence detection protocols. It is compatible with all commonly used fluorescent probes at all excitation and emission wavelengths, making it ideal for multiplexing and chemifluorescence applications.