Vai a
MPTA
Adattatori per gel mPAGE® da usare con i serbatoi XCell SureLock® o altri serbatoi compatibili
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 16.80
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
CHF 16.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
electrophoresis grade
packaging
pack of 2 ea
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
General description
Adattatori per gel mPAGE quando si usano serbatoi XCell SureLockand o altri serbatoi compatibili con l′elettroforesi
  • Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Application
Con i serbatoi XCell SureLock o altri serbatoi compatibili utilizzare questi adattatori. Non necessario se usate un sistema Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Western blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
XCell SureLock is a registered trademark of Life Technologies
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MP42G12TR1MP41G12TR1MP12W12TR2
description
-
description
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes 2 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
description
includes two 12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
packaging
pack of 2 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
technique(s)
protein electrophoresis: suitable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)