Vai a
NM0042
Batteria per NovaSeal
Battery, 10.8 V Li-ion
Sinonimo/i:
Spare battery for NovaSeal battery powered crimping tool
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121815
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
NM0046NM0047NM0048
vibrant-m
NM0048
NovaSeal Battery Charger
description
Battery, 10.8 V Li-ion
description
Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V European Plug
description
Battery Charger 220 - 240 V UK Plug
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)