Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Battery Charger 220 - 240 V UK Plug | description Battery Charger 100 -120 V US and Japan Plug | description Battery Charger 220 - 240 V European Plug | description Battery, 10.8 V Li-ion |
| compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0045 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0043 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool - NM0044 | compatibility for use with NovaSeal battery powered crimping tool |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| product line NovaSeal | product line NovaSeal | product line NovaSeal | product line NovaSeal |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal Battery Charger
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?