Merck
VPMHADAPSB
Viresolve® Pro Fittings Kit
3.81 cm (1.5 in.) Blanks For feed/permeate port 6
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1.5 in. Blanks,
Quality Segment
General description
6 pack of 3.81 cm (1.5 in.) Blanks for feed/permeate port
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1.5 in. Blanks
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)