Vai a
PG9H9BB386AD
PrecisePEG
DOTA-NHS Ester
Sinonimo/i:
2,2',2''-(10-(2-((2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-2-oxoethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H31O10N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
501.49
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C20H31N5O10/c26-15-1-2-16(27)25(15)35-20(34)14-24-9-7-22(12-18(30)31)5-3-21(11-17(28)29)4-6-23(8-10-24)13-19(32)33/h1-14H2,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33)
Inchi Key
XSVWFLQICKPQAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold Pack
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DOTA-NHS Ester
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)