Vai a
PG9H9BB386C0
PrecisePEG
Fmoc-pSar10-OH
Sinonimo/i:
2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)-N-methylacetamido]-N-methylacetamido}-N-methylacetamido)acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C45H62O13N10
Numero CAS:
Peso molecolare:
951.05
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C45H62N10O13/c1-46(20-36(57)48(3)22-38(59)50(5)24-40(61)52(7)26-42(63)54(9)28-44(65)66)35(56)19-47(2)37(58)21-49(4)39(60)23-51(6)41(62)25-53(8)43(64)27-55(10)45(67)68-29-34-32-17-13-11-15-30(32)31-16-12-14-18-33(31)34/h11-18,34H,19-29H2,1-10H3,(H,65,66)
Inchi Key
LWJFVEBBBTXGOQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
96%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)