Vai a
BSAV-RO
Roche
Albumina di siero bovino, frazione V
≥98.5%, New Zealand origin
Sinonimo/i:
Sieroalbumina bovina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 198.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 356.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1310.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2350.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160703
Biological source:
bovine
Assay:
≥98.5%
Form:
lyophilized
Technique(s):
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
Impurities:
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
CHF 198.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
assay
≥98.5%
form
lyophilized
mol wt
Mr =68 kDa
packaging
pkg of 1 kg (10735108001), pkg of 100 g (10735086001), pkg of 50 g (10735078001), pkg of 500 g (10735094001)
manufacturer/tradename
Roche
origin
New Zealand origin
technique(s)
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
impurities
<0.0003 Lithium (Flame photometry), <0.001 Iron (bathophenanthraline), <0.002 P (inorganic), <0.003 Heavy metals (as Pb), <0.003 Magnesium (xylidyl blue), <0.005 Glycerol (enzyme), <0.006 potassium (Flame photometry), <0.02 Calcium ( o-cresolphthalein), <0.05 glucose (enzyme), <0.1 L-lactate, <0.15 chloride (mercurom), <0.5 Sodium (flame photometry), <100 microorganisms (organism/g), <5 water
absorption
≤0.4 at 550 nm
UniProt accession no.
foreign activity
Microorganisms <100 (Organism/g)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Per applicazioni standard
Application
L′albumina di siero bovino, frazione V, è utilizzabile in applicazioni standard tra cui:
  • stabilizzante per prevenire la proteolisi e la denaturazione di enzimi e altre proteine, soprattutto per proteine a basse concentrazioni.
  • componente di tamponi per immunochimica, biochimica, biologia cellulare o biologia molecolare
  • agente riducente
  • bloccante delle proteine​per la saturazione dei siti di legame delle proteine in ELISA, southern blot e western blot
  • supplemento per terreni che richiedono l'aggiunta di proteine
  • proteina di trasporto
  • proteina standard per l′elettroforesi su gel e la quantificazione delle proteine
Preparation Note
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): in soluzione, l′albumina è stabile per circa 3 mesi a -15-25 °C.
Analysis Note
Purezza: ≤95% proteina, ≤5% H2O; omogeneo in elettroforesi
Contaminanti: <0,5% Na (fotometrico a fiamma), <0,006% K (fotometrico a fiamma), <0,0003% Li (fotometrico a fiamma), <0,02% Ca (o-cresoftaleina), <0,003% Mg (xylidyl blue), <0,003% metalli pesanti (come Pb), <0,001% Fe (batofenantrolina), <0,002% Pi, <0,05% glucosio (enzimatico), <0,005% glicerolo (enzimatico), <0,025% L-lattato (enzimatico)
Other Notes
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3983A3858A3608
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially &#947;-globulin free, &#8805;98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3983
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, Protease, essentially free, &#8805;98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3858
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, &#8805;96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3608
Sieroalbumina
description
≥98.5%, New Zealand origin
description
lyophilized powder, essentially γ-globulin free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, Protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥98.5%
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
ELISA: suitable, Southern blotting: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
origin
New Zealand origin
origin
New Zealand origin
origin
New Zealand origin
origin
New Zealand origin
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Still not finding the right product?
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)