Vai a
DCTP-RO
Roche
dCTP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Sinonimo/i:
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt, dCTP-Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 μL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 179.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N3Na2O13P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32119108
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
CHF 179.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
PCR Grade, sodium salt
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
General description
dCTP, PCR Grade, is a 100 mM clear colorless solution of the sodium salt (pH 8.3). PCR Grade nucleotides from Roche are specially manufactured and purified to the highest possible chemical purity. PCR Grade nucleotides contain at least 99% of the relevant deoxynucleoside-triphosphate (dNTP) and less than 0.9% deoxynucleoside-diphosphate (dNDP).
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
Physical form
solution of dCTP in water (pH 8.3).
Preparation Note
Working solution: We recommend to prepare a deoxynucleotide mix containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, each); (e.g., for the preparation of 100 μl nucleotide mix add 10 μl of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (each) to 60 μl Water, PCR Grade).
Analysis Note
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Other Notes
For general laboratory use.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)