Vai a
08552
3-Methylcrotonaldehyde
analytical standard
Sinonimo/i:
3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyde, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-527-6
Beilstein/REAXYS Number:
1734740
MDL number:
eCl@ss:
32150211
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.462
bp
133-135 °C (lit.)
density
0.878 g/mL at 20 °C, 0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChI key
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylcrotonaldehyde
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)