Vai a
36908
Dicyclohexyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4-1,2-(CO2C6H11)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.42
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-545-9
Beilstein/REAXYS Number:
1889288
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
11.6 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 150 °C)
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C(OC1CCCCC1)c2ccccc2C(=O)OC3CCCCC3
InChI
1S/C20H26O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
InChI key
VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Dicyclohexyl phthalate is a commonly used plasticizer ingredient, which can be used in the production of vinyl acetate, nitrocellulose, ethyl cellulose, polyvinyl chloride etc.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Dicyclohexyl phthalate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in cosmetic products, environmental samples, and sewage sludge samples by chromatography techniques.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclohexyl phthalate
Parola di avvertenza
Danger
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
356.0 - 374.0 °F
Punto di infiammabilità (°C)
180 - 190 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - ED HH 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)