Vai a
C8397
Cysteamine S-phosphate sodium salt
analytical standard
Sinonimo/i:
S-(2-Aminoethyl) thiophosphate monosodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 154.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C2H7NO3PSNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.11
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
223-079-5
MDL number:
eCl@ss:
25140904
CHF 154.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].NCCSP(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8NO3PS.Na/c3-1-2-8-7(4,5)6;/h1-3H2,(H2,4,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
VZEGNYNPDZDIRW-UHFFFAOYSA-M
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR92733007830080
description
analytical standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
BioXtra
description
≥97.0% (RT)
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)