Vai a
CRMAPKR
Aniline Point Standard
ASTM D 611 (62.30°C)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
294-799-5
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
32150312
grade
certified reference material
agency
according to ASTM® 611
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
bp
90-300 °C
mp
-49 °C
application(s)
petroleum
format
mixture
General description
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)