Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 214.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
2013 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity 2013 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 300.8 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 719.7 mPa.s (25.00 °C) | description viscosity 351.1 mPa.s (25.00 °C) |
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| viscosity 2013 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 300.8 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 719.7 mPa.s(25.00 °C) | viscosity 351.1 mPa.s(25.00 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mineral Oil Rotational Viscosity Standard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?