Vai a
39235
11-[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylamino]undecanoic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
11-(Dansylamino)undecanoic acid, DAUDA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H34N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.59
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
8946533
MDL number:
product line
BioReagent
assay
≥98.0% (TLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 335 nm; λem 516 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C23H34N2O4S/c1-25(2)21-15-11-14-20-19(21)13-12-16-22(20)30(28,29)24-18-10-8-6-4-3-5-7-9-17-23(26)27/h11-16,24H,3-10,17-18H2,1-2H3,(H,26,27)
InChI key
CEPGVMDMVJGHFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
11-[5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonylamino]undecanoic acid (DAUDA), a dansyl-type fluorophore, is widely used as a hydrophobic binding site probe to identify and characterize the binding sites of medium chain fatty acids, their derivatives and other hydrophobic compounds on molecules such as proteins.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
HPLC determination of fatty acid binding proteins in rat liver with fluorescence detection
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)