Vai a
44707
Acitretin
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.43
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
259-474-4
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
COc1cc(C)c(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)c(C)c1C
InChI
1S/C21H26O3/c1-14(8-7-9-15(2)12-21(22)23)10-11-19-16(3)13-20(24-6)18(5)17(19)4/h7-13H,1-6H3,(H,22,23)/b9-7+,11-10+,14-8+,15-12+
InChI key
IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N
Application
Acitretin, a retinoid that binds to nuclear receptors and regulates gene expression, is a potent activator of the α-secretase ADAM10 gene expression and apoptosis inducer via the CD95 signalling pathway. Acitretin is a systemic retinoid drug used in the treatment of severe psoriasis.
Biochem/physiol Actions
Synthetic retinoid that is a metabolite of etretinate. Preferentially binds to cellular retinoic acid binding proteins (CRABPs).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BP8271011007A0225000
Acitretin ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
44707
Acitretin
Acitretin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP827
Acitretin
Acitretin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1011007
Acitretin
Acitretin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0225000
Acitretin
description
≥98.0% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Gene Information
human ... RARA(5914), RARB(5915), RARG(5916), RXRA(6256), RXRB(6257), RXRG(6258)
Acitretin 99% purity for laboratory use
-
-
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acitretin
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)