Vai a
69293
Sucralosio
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,6-dicloro-1,6-dideossi-β-D-fructofuranosil-4-cloro-4-deossi-α-D-galactopiranoside, E955, Triclorosaccarosio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 229.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19Cl3O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
397.63
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-952-2
Beilstein/REAXYS Number:
3654410
MDL number:
CHF 229.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 86.0±2.0°, c = 1 in H2O
sweetness
600 × sucrose
color
white to off-white
useful pH range
6-8 (20 °C, 100 g/L)
mp
114.5  °C ((238.1 °F ) - OECD Test Guideline 102)
solubility
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
Application
Sucralose is a non-caloric sugar used as a sweetener that activates T1R2/T1R3 sweet taste receptors and modulates glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotrophic peptide, and incretin secretion.
Biochem/physiol Actions
Un gusto dolce sintetico rilevabile dall'uomo. Attiva i recettori del dolce T1R2/T1R3 espressi dalle cellule enteroendocrine e suscita una maggiore secrezione ormonale del peptide glucagone-simile 1 e del peptide insulinotropico glucosio-dipendente.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0001344PHR13421623626
Sucralosio ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
69293
Sucralosio
Sucralosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001344
Sucralosio
Sucralosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1342
Sucralosio
Sucralosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623626
Sucralosio
description
≥98.0% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
solubility
~300 g/L at 25 °C (77 °F)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
useful pH range
6-8 (20 °C, 100 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
-
useful pH range
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucralosio
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf