Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 71.70 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 250.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (T)
form
crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% total nitrogen (N), ≤0.1% free alkali (as NaOH)
pH
9.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
698 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.120, λ: 280 nm Amax: ≤0.035
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChI key
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥99.0% (T) | description - | description - | description ACS reagent, ≥99% |
| form crystals | form - | form - | form crystalline powder |
| assay ≥99.0% (T) | assay - | assay - | assay ≥99% |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| cation traces As: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%, Mo: ≤0.001% |
| form crystals | form - | form - | form crystalline powder |
| assay ≥99.0% (T) | assay - | assay - | assay ≥99% |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| cation traces As: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%, Mo: ≤0.001% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tungstate dihydrate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?