Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32035490
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidescription
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Quality Segment
form
aqueous solution
manufacturer/tradename
Cell Marque®
packaging
kit of (containing 0.7 mL each of 3 reagents + 30 mL buffer (960D-10)), kit of (containing 2.3 mL each of 3 reagents + 100 mL buffer (960D-20))
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
The permanent Red Chromogen kit is intended for laboratory use to indentify by light microscopy target antigens in formalin fixed paraffin embedded tissue or frozen tissue when used in conjunction with antibodies and detection reagents using Alkaline Phosphatase enzyme in the IHC staining process.Cell Marque offers and recommends the use of its Alkaline Phosphatase labeled detection systems.When in the presence of Alkaline Phosphatase, Permanent Red Chromogen produces a non-fading, bright red precipitate that can be readily visualized using light microscopy. The precipitate is insoluble in organic solvents and can be coverslipped with permanent mounting media.
Physical form
Ready to use reagent
Preparation Note
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Analysis Note
United States - IVD
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Other Notes
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?