Vai a
A1127
Adenosine 5′-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N′-dicyclohexylcarboxamidine salt
≥93% (HPLC), natural (organic), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 185.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H21N6O7P · C17H31N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
709.77
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
natural (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 185.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Adenosine 5′-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N′-dicyclohexylcarboxamidine salt,
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)N7CCOCC7)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C17H31N3O.C14H21N6O7P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-12-9-13(17-6-16-12)20(7-18-9)14-11(22)10(21)8(27-14)5-26-28(23,24)19-1-3-25-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-8,10-11,14,21-22H,1-5H2,(H,23,24)(H2,15,16,17)/t;8-,10-,11-,14-/m.1/s1
InChI key
VYSFOCCDQZWOQI-HZGXGGOMSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AABH9B410C36U6000G7627
description
-
description
-
description
-
description
≥90%
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)