Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 857.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
MBP-17, monoclonal
form
lyophilized powder
packaging
vial of 0.5 mL
technique(s)
western blot: 1:1,000 using purified, recombinant MBP
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- dot blot
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description clone MBP-17, purified immunoglobulin, lyophilized powder | description clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone MBP-17, ascites fluid | description clone AC-15, purified from hybridoma cell culture |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone MBP-17, monoclonal | clone MBP-17, monoclonal | clone MBP-17, monoclonal | clone AC-15, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?