Vai a
A7980
AC-41848 hydrate
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
1-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-3-phenyl-5H-imidazo[1,2-a]azepinium bromide hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 458.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21BrCl2N2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.21 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
CHF 458.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
solubility
DMSO: ~14 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].[H]O[H].Clc1ccc(C[n+]2cc(-c3ccccc3)n4CCCCCc24)c(Cl)c1
InChI
1S/C21H21Cl2N2.BrH.H2O/c22-18-11-10-17(19(23)13-18)14-24-15-20(16-7-3-1-4-8-16)25-12-6-2-5-9-21(24)25;;/h1,3-4,7-8,10-11,13,15H,2,5-6,9,12,14H2;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
FPOBEBBUBSFIIA-UHFFFAOYSA-M
Application
AC-41848 is a potent, cell permeable, and subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist.
Biochem/physiol Actions
AC-41848 is a potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. AC-41848 has high selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Potent, cell permeable, subtype selective retinoic acid receptor RARγ agonist. High selectivity (92%) for RARγ. EC50 = 5.9 μM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9605SML0809A6476
AC-93253 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9605
AC-93253
LE 135 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0809
LE 135
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ~14 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
solubility
H2O: insoluble, DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)