Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 148.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 547.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
purple
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The Protein Arginine N-Methyltransferase Inhibitor, AMI-1 controls the biological activity of Protein Arginine N-Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications. |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?