Vai a
C5259
Carbamyl-β-methylcholine chloride
≥99% (TLC), crystalline
Sinonimo/i:
Bethanechol chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 206.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H17N2O2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.68
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
209-686-8
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
crystalline
CHF 206.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
crystalline
color
white
solubility
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.), ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
InChI key
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
General description
Muscarinic acetylcholine receptor agonist that is not a substrate for acetylcholinesterase.
Application
Carbamyl-β-methylcholine chloride has been used in western blotting and bactericidal assay. It has also been used in concentration-response studies with isolated atrial preparation.
Biochem/physiol Actions
Carbamyl-β-methylcholine has a selective action on urinary bladder and intestine. It induces smooth muscle tension in the bladder. Its main function is to induce detrusor muscle action, mediated by postganglionic parasympathetic effector cells. Nausea, flushing, sweating, abdominal cramps are some of the side effect caused by carbamyl-β-methylcholine.
Disclaimer
Hygroscopic.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR23571071009A2251
Bethanechol chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1071009
Bethanechol chloride
description
≥99% (TLC), crystalline
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (TLC), powder
form
crystalline
form
solid
form
-
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1.7 g/mL (stable for several days at 4°C.), ethanol: 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL (solutions undergo rapid, pH-dependent decomposition at pH > 6.)
color
white
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)