Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 353.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 566.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 353.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
2-6 μmol per mL gel
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
swelling
1 g swells to 5-10 mL
storage temp.
−20°C
Application
Coenzyme A-agarose is an agarose conjugate, in physical form stabilized with lactose and is used in affinity chromatography, protein chromatography and nucleotide/coenzyme resins. Coenzyme A has been used in studies assessing age-related hearing loss as well as to assess organisms that survive in environments subject to changing oxygen concentrations.
Physical form
Stabilized with lactose
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description lyophilized powder | description lyophilized powder | description lyophilized powder |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| matrix attachment amino | matrix attachment amino | matrix attachment amino | matrix attachment amino |
| swelling 1 g swells to 5-10 mL | swelling - | swelling - | swelling - |
| extent of labeling 2-6 μmol per mL gel | extent of labeling ~2 mg per mL | extent of labeling ~2 mg per mL | extent of labeling 0.25-1.0 mg per mL |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?