Vai a
P1406
Protein A–Agarose
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Protein A resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 232.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 741.00
1.5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 835.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2550.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
lyophilized powder
CHF 232.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
Quality Segment
extent of labeling
~2 mg per mL
technique(s)
antibody protein purification: suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
capacity
≥15 mg/mL binding capacity (human IgG)
storage temp.
−20°C
Application
Protein A-agarose is used for affinity chromatography, antibody purification and characterization, and protein A, G and L resins. Protein A-agarose has been used to study the effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy as well as to study multiple sclerosis and gastric cancer. Protein A–Agarose has been used as an immobilized biosensor. It has also been used for immunoprecipitation.
Physical form
Supplied as lyophilized powder stabilized with lactose.
Preparation Note
Swelling: 1 g swells to 3-6 ml
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P9269P2545P7700
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
saline suspension
description
lyophilized powder, Contains lactose stabilizers that must be removed prior to use.
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
technique(s)
antibody protein purification: suitable
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
4% beaded agarose
matrix
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
1 atom
matrix spacer
-
matrix spacer
1 atom
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protein A–Agarose
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)