Vai a
CLSETAR05
Corning® Gosselin™ L Shaped Spreader
Curved End, White PS, sterile
Sinonimo/i:
Cell SpreaderL-Type, L Rod Spreader, Plate Spreader
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122100
eCl@ss:
32039090
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 6000
manufacturer/tradename
Corning ETAR-05
General description
Disposable pipettes designed for accurate liquid transfer in laboratory applications, offering reliable performance for sampling, dosing, and general lab use.
Application
Microbiology / Plating
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLSETAR01CLSETAT04CLSPC100005
description
Curved End, White PS, sterile
description
Curved End, White PS, sterile
description
Green PS, sterile
description
capacity 1 L, sterile, Snap Cap
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polypropylene
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning ETAR-05
manufacturer/tradename
Corning ETAR-01
manufacturer/tradename
Corning ETAT-04
manufacturer/tradename
Corning PC1000-05
packaging
case of 6000
packaging
case of 5000
packaging
case of 3500
packaging
case of 80
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)