Vai a
CLSETAT04
Corning® Gosselin™ T Shaped Spreader
Green PS, sterile
Sinonimo/i:
Agar Spreader, Cell Spreader T-Type, T Rod Spreader
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122100
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
case of 3500
manufacturer/tradename
Corning ETAT-04
General description
Disposable pipettes designed for accurate liquid transfer in laboratory applications, offering reliable performance for sampling, dosing, and general lab use.
Application
Microbiology / Plating
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CLSETAR01CLSETAR05CLSPC40005
description
Green PS, sterile
description
Curved End, White PS, sterile
description
Curved End, White PS, sterile
description
capacity 400 mL, White PP, sterile, cap, Snap Cap
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Corning ETAT-04
manufacturer/tradename
Corning ETAR-01
manufacturer/tradename
Corning ETAR-05
manufacturer/tradename
Corning PC400-05
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
case of 3500
packaging
case of 5000
packaging
case of 6000
packaging
case of 185
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)