Vai a
D1925
Demecolcine solution
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
Sinonimo/i:
Colcemid™ solution, N-Deacetyl-N-methylcolchicine solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 59.10
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 110.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
liquid
CHF 59.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
10 μg/mL in HBSS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Used for cell synchronization by arresting them at metaphase. Qualified for use in animal component free applications.
Legal Information
Colcemid is a trademark of Ciba-Geigy Corporation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D738510295892001TA9H98774647
Demecolcine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D7385
Demecolcine
Colcemid solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
Roche
10295892001
Colcemid
description
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
description
≥98% (HPLC)
description
solution, suitable for blocking, sterile; 0.2 μm filtered
description
-
form
liquid
form
powder
form
solution
form
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
concentration
10 μg/mL in HBSS
concentration
-
concentration
-
concentration
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
-
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)