Vai a
D6413
Diloxanide furoate
Sinonimo/i:
2,2-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-N-methylacetamide 2-furoic acid ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11Cl2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.15
UNSPSC Code:
51101500
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-108-1
MDL number:
eCl@ss:
32150312
antibiotic activity spectrum
parasites
SMILES string
CN(C(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(OC(=O)c2ccco2)cc1
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c1-17(13(18)12(15)16)9-4-6-10(7-5-9)21-14(19)11-3-2-8-20-11/h2-8,12H,1H3
InChI key
BDYYDXJSHYEDGB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)