Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.11
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
powder
SMILES string
OC(=O)C1CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H6N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h2H,1H2,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChI key
UFIVEPVSAGBUSI-UHFFFAOYSA-N
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?