Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 927.00 CHF 787.95 |
Informazioni su questo articolo
CHF 787.95
Prezzo di listinoCHF 927.00Risparmia il 15%Nome del prodotto
Erythropoietin Soluble Receptor human, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in NSO cells
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
74 ng/mL
mol wt
~25 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EPOR(2057)
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder | description affinity isolated antibody | description recombinant, expressed in insect cells, suitable for cell culture | description EPO, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture |
| recombinant expressed in NSO cells | recombinant - | recombinant expressed in insect cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| biological source human | biological source goat | biological source - | biological source human |
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form - | form - | form lyophilized powder |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?