Vai a
E6779
Gel di affinità anti-HA rosso EZview™
Sinonimo/i:
Anti-HA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 773.00
5 x 1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 4240.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Technique(s):
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Species reactivity:
-
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
242
CHF 773.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
crosslinked agarose
capacity
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
storage temp.
2-8°C
General description
EZview Red Anti-HA Affinity Gel è un gel di affinità di agarosio che contiene un anticorpo monoclonale anti-HA legato covalentemente a microsfere di agarosio reticolate. Il tag HA ha sequenza YPYDVPDYA, corrispondente a una parte della sequenza della proteina emoagglutinina (HA). Precisamente, questa sequenza corrisponde ai residui amminoacidici 98-106 della proteina HA full lenght. Il tag HA ha presenta numerosi amminoacidi dotati di carica, il che aumenta la probabilità di un forte riconoscimento anticorpale.
Application
Il gel di affinità anti-HA rosso EZview™ è stato utilizzato per i saggi di immunofissazione e immunoprecipitazione.
Idoneo alla cattura per affinità (immunoprecipitazione) di proteine di fusione da E. coli o da cellule di mammifero marcate con HA N- o C-terminale.
Quando si effettua la cattura per affinità su piccola scala, come avviene nell′immunoprecipitazione, la matrice di affinità è difficilmente visibile nelle provette per microcentrifuga. L′aspirazione involontaria della resina determina la variabilità quantitativa dei risultati. I gel di affinità rossi EZview™ riducono sensibilmente il rischio di perdita dei pellet. Le resine EZview sono efficaci quanto i gel di affinità tradizionali non colorati e permettono inoltre di distinguere facilmente i pellet dal supernatante. Si ottengono così dati più accurati grazie alla minore perdita di proteine.
Biochem/physiol Actions
Specificità di legame: peptide HA-tag (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C). Riconosce le forme ridotte delle proteine marcate con HA ed è reattivo con le proteine di fusione marcate con HA N- o C-terminale.
Features and Benefits
  • Maggiore visibilità – Il colore rosso riduce il rischio di aspirazione involontaria.
  • Migliore recupero della proteina target grazie alle minori perdite involontarie
  • Maggiore riproducibilità – Resa più costante
Physical form
Sospensione 1:1 (v/v) in PBS contenente glicerolo al 50% e 15 ppm di Kathon
Other Notes
Il gel di affinità contiene un anticorpo monoclonale di topo anti-HA purificato per affinità (clone HA-7) legato covalentemente a perle di agarosio. L′HA-tag corrisponde ai residui degli amminoacidi 98-106 (YPYDVPDYA) dell′emoagglutinina (HA) del virus dell′influenza umana.
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E6654F2426A7345
description
-
description
-
description
clone M2
description
purified immunoglobulin, clone V5-10
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, affinity chromatography: suitable, FLAG purification: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
crosslinked agarose
matrix
-
matrix
4% agarose bead; 45-165μm bead size
matrix
-
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
capacity
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
capacity
~0.05 mg/mL binding capacity
capacity
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
capacity
2.5 nmol/mL, gel (V5 fusion protein)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)