Cromatografia per la purificazione delle proteine
Da decenni la cromatografia liquida è uno strumento potente per isolare proteine, peptidi e altre molecole da miscele complesse. Le proteine A, G e L legano le IgG di diverse specie; le resine reticolate a queste proteine sono utilizzate per purificare anticorpi monoclonali o policlonali. Le resine di affinità per tag di fusione aggiunti alle proteine ricombinanti consentono la purificazione mediante cromatografia di affinità. Per supportare la vostra ricerca sulle proteine, offriamo un'ampia gamma di strumenti per la cromatografia proteica per la purificazione degli anticorpi e la purificazione per affinità, compreso il sistema FLAG® per il rilevamento e la purificazione delle proteine di fusione ricombinanti.
Purificazione di FLAG
Vettori di espressione, resine di affinità e anticorpi per l'espressione, la purificazione e la rilevazione di proteine di fusione con tag FLAG®.
Purificazione di proteine ricombinanti/con tag di fusione
Resine e tamponi di purificazione di affinità per la purificazione di proteine His-tagged, GST-tagged, FLAG® tagged, S-tag™, Strep-Tag II e T7-tagged in condizioni native o denaturanti utilizzando tecniche di purificazione in batch o in colonna.
Esplora altre categorie
Resine di purificazione anticorpale e colonne preconfezionate per flussi di lavoro su scala di laboratorio, di processo e industriali.
Resine di treptavidina e avidina e colonne preconfezionate per la purificazione su piccola e grande scala di proteine e anticorpi biotinilati.
Acquista i prodotti