Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 205.00 |
50 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 370.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
CHF 205.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
MISSION®
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCTCTCACAGGGCTGCTACAAAGATTGCATGAGATTTTGCTCAACAAATATTAGCTGTTGGCTCCAGAGTTTAATACCTCTGATCACTACAAGCTTTGAAGGCAAGATAAAATAACTTCAACAGAGTGAATCATCTGTGAACACTTCCTGTGAACGTGTGACTATGATTATGGAACACTCTGTTGCATCAAGATGGCCAGAGATTGTCTCA
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?