Vai a
EHU127361
MISSION® esiRNA
targeting human ZNF93
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCTCTGCCCTTAATACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTGATAAATGTGACAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCCTTAGTAAACATGAGATCATTCATACTGGAAAGAAACCCTACAAGTGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCGACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAACCCTACAAATGTGAAGAATGTGGCAAAGCTTTTAACCAATCCTCAACACTTACTAAACATAAGAAAATTCATACTGGAGAGAAGCCCTACGTTTGTGAAGAATGTGGCAAAGCCTTTAAGTACTCCCGTATCCTTACTACACATAAGAGAATTCATACTGGAGAGAAACCATACAAGTGTAATAAATGTGGCAAAGCCTTTATTGCATCCTCAACCC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ZNF93(81931)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)