Vai a
ET0100
E-Toxate™ Kit
sufficient for 50 assays
Sinonimo/i:
Endotoxin detection kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 511.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160703
CHF 511.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 50 assays
Quality Segment
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
E-Toxate™ Kit made from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is developed for the detection and semi-quantitation of endotoxins.
Application
E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis.
E-Toxate™ Kit has been used for endotoxin detection:
  • in chitosan and collagen solutions
  • in C-reactive protein (CRP) samples
  • in the ethanolic plant extracts from Tinospora cordifolia
Features and Benefits
  • Highly sensitive to endotoxins
  • Simple and rapid detection
  • Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ET0200E8904E8029
description
sufficient for 50 assays
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 50 tests
description
for endotoxin quantitation
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 50 tests
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-Toxate™ Kit
WGK
WGK 3
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)