Vai a
F1127
D-Fructose 1-phosphate sodium salt
≥95%, amorphous powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H11O9PNa2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.10
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
38100201
assay
≥95%
form
amorphous powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OCC1OC(O)(COP(O)(O)=O)C(O)C1O
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)