Vai a
F7307
Fotemustine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(+-)-Diethyl (1-(3-(2-chloroethyl)-3-nitrosoureido)ethyl)phosphonate, Muphoran, Mustophorane, P-[1-[[[(2-Chloroethyl)nitrosoamino]carbonyl]amino]ethyl]-phosphonic acid diethyl ester, S 10036
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H19ClN3O5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.69
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
light yellow
solubility
H2O: ≥1 mg/mL
originator
Servier
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(C)NC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C9H19ClN3O5P/c1-4-17-19(16,18-5-2)8(3)11-9(14)13(12-15)7-6-10/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)
InChI key
YAKWPXVTIGTRJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fotemustine is a third generation nitrosourea, chloroethylating agent used in the treatment of glioma and malignant melanoma.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Servier. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Carc. 2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)