Vai a
GE17-5432-01
Butyl Sepharose™ High Performance
Cytiva 17-5432-01, pack of 25 mL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
13111000
eCl@ss:
32039090
ligand
butyl
packaging
pack of 25 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-5432-01
matrix
cross-linked agarose
particle size
24-44 μm
avg. part. size
34 μm
cleaning in place
2-14
working range
3-13
suitability
suitable for bioprocess medium
Preparation Note
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)